Learn More
N,N‘-Di-Boc-1 H-pyrazole-1-carboxamidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490828 25 g 25g
15470828 1 g 1g
15480828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54565.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 152120-54-2 | C14H22N4O4 | 310.354 g/mol
N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine is used in the stereoselective synthesis of the bicyclic guanidine alkaloid (+)-monanchorin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N′-Di-Boc-1H-pyrazole-1H-pyrazole-1-carboxamidine est utilisée dans la synthèse stéréosélective de l’alcaloïde (+)-monanchorine de guanidine bicyclique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol et le chloroforme.
Remarques
Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152120-54-2
Formule moléculaire C14H22N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 310.354
Numéro MDL MFCD01075122
Clé InChI QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-di-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, bis-boc-pyrazolocarboxamidine, pyrazol boc 2, n,n-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazol, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bisboc-pyrazole-1-carboximidamide, tert-butyl tert-butoxycarbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, tert-butyl boc-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, 1-n,n'-di-boc amidino pyrazole
CID PubChem 6383521
Nom IUPAC (NZ)-N-[[[(2-méthylpropan-2 -yl)oxycarbonylamino]-pyrazol-1-ylméthylidène]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)N1C=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Point de fusion 86°C to 90°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in methanol,and chloroform.
Poids de la formule 310.35
Pourcentage de pureté ≥98%