Learn More
N,N-Di-n-butylformamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363356 500 g 500g
11343356 25 g 25g
11353356 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11363356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12755.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 761-65-9 | C9H19NO | 157.26 g/mol
N,N-Di-n-butylformamide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N-Di-n-butylformamide est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 761-65-9
Formule moléculaire C9H19NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.26
Numéro MDL MFCD00003289
Clé InChI NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutylformamide, formamide, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylformamide, formamide, n,n-di-n-butyl, dibutylamid kyseliny mravenci, dibutylamid kyseliny mravenci czech, formamide, dibutyl, n-formyldibutylamine, formamide,n-dibutyl, n,n-di-butylformamide
CID PubChem 12975
Nom IUPAC N,N-dibutylformamide
SMILES CCCCN(CCCC)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Di-n-butylformamide
Point de fusion <-30°C
Densité 0.864
Point d’ébullition 119°C to 120°C (15 mmHg)
Point d’éclair 115°C (239°F)
Indice de réfraction 1.4445
Quantité 500 g
Beilstein 636100
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 157.26
Pourcentage de pureté 99%