Learn More
N,N'-Di-n-butylthiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11432808 50 g 50g
11442808 250 g 250g
11422808 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16783.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-46-6 | C9H20N2S | 188.333 g/mol
N,N'-Di-n-butylthiourea is used in vulcanization accelerator and corrosion inhibitors for metal treatments. It is used as leather, plastic and rubber auxiliary agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N′-di-n-butylthiourée est utilisée comme accélérateur de vulcanisation et comme inhibiteur de corrosion dans les traitements des métaux. Elle est utilisée comme agent auxiliaire du cuir, du plastique et du caoutchouc.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec et dans un contenant hermétique. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-46-6
Formule moléculaire C9H20N2S
Poids moléculaire (g/mol) 188.333
Numéro MDL MFCD00004926
Clé InChI KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dibutyl-2-thiourea, n,n'-dibutylthiourea, thiourea, n,n'-dibutyl, pennzone b, n,n'-di-n-butylthiourea, thiate u, 1,3-di-n-butyl-2-thiourea, urea, 1,3-dibutyl-2-thio, usaf ek-2138, urea, 1,3-di-n-butyl-2-thio
CID PubChem 2723622
Nom IUPAC 1,3-dibutylthiourée
SMILES CCCCNC(=S)NCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Di-n-butylthiourea
Point de fusion 64°C to 67°C
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Beilstein 507434
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 188.34
Pourcentage de pureté 98%