Learn More
N,N'-Di-n-butylthiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11442808
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11442808 250 g 250g
11432808 50 g 50g
11422808 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11442808 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16783.30
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 109-46-6 | C9H20N2S | 188.333 g/mol
N,N'-Di-n-butylthiourea is used in vulcanization accelerator and corrosion inhibitors for metal treatments. It is used as leather, plastic and rubber auxiliary agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N′-di-n-butylthiourée est utilisée comme accélérateur de vulcanisation et comme inhibiteur de corrosion dans les traitements des métaux. Elle est utilisée comme agent auxiliaire du cuir, du plastique et du caoutchouc.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec et dans un contenant hermétique. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-46-6
Formule moléculaire C9H20N2S
Poids moléculaire (g/mol) 188.333
Numéro MDL MFCD00004926
Clé InChI KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dibutyl-2-thiourea, n,n'-dibutylthiourea, thiourea, n,n'-dibutyl, pennzone b, n,n'-di-n-butylthiourea, thiate u, 1,3-di-n-butyl-2-thiourea, urea, 1,3-dibutyl-2-thio, usaf ek-2138, urea, 1,3-di-n-butyl-2-thio
CID PubChem 2723622
Nom IUPAC 1,3-dibutylthiourée
SMILES CCCCNC(=S)NCCCC
Specifica
Nom chimique ou matériau N,N'-Di-n-butylthiourea
Point de fusion 64°C to 67°C
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 507434
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 188.34
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N'-Di-n-butylthiourea
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Consigli di prudenza
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dibutyl thiourea
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.