Learn More
N,N’-diacétyl-éthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11463834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463834 50 g 50g
11453834 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463834 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11866.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871-78-3
Formule moléculaire C6H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.174
Numéro MDL MFCD00014966
Clé InChI WNYIBZHOMJZDKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-diacetylethylenediamine, n,n'-ethylenebisacetamide, n-2-acetamidoethyl acetamide, unii-sxn3k5812f, acetamide, n,n'-1,2-ethanediylbis, nn'-diacetylethylenediamine, n-2-acetylamino ethyl acetamide, n,n'-ethylenedi diacetamide, diacetylethylenediamine, acetamide,n'-ethylenebis
CID PubChem 70097
Nom IUPAC N-(2-acetamidoéthyl)acétamide
SMILES CC(=O)NCCNC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diacetylethylenediamine
Point de fusion 172°C to 176°C
Quantité 50 g
Beilstein 1762229
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 98%