Learn More
Monochlorhydrate de N,N’-Diaminoguanidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10721051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10721051 5 g Flacon en verre 5g
10521801 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10721051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 162400050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 36062-19-8 | CH7N5·HCl | 125.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36062-19-8
Formule moléculaire CH7N5·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 125.56
Numéro MDL MFCD00012948
Clé InChI HAZRIBSLCUYMQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diaminoguanidine hydrochloride, unii-014y506oeg, 1,3-diaminoguanidine monohydrochloride, carbonimidic dihydrazide, hydrochloride, n,n'-diaminoguanidine monohydrochloride, n,n'-diaminoguanidine, carbonimidic dihydrazide, hydrochloride 1:?, 1,2-diaminoguanidine hydrochloride, n,n'-diaminoguandine, hydrochloride, pubchem20888
CID PubChem 9566041
Nom IUPAC 1,2-diaminoguanidine;chlorhydrate
SMILES C(=NN)(N)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N'-Diaminoguanidine monohydrochloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 178°C to 182°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NNHC(=NH)NHNH2·HCl
Quantité 5 g
Beilstein 03, 122
Poids de la formule 125.56
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre granulaire