Learn More
Chlorhydrate de N,N'-diaminoguanidine, TRC
Code produit 30364667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364667 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4161261G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diaminoguanidine Monohydrochloride
CAS 36062-19-8
Formule moléculaire CH7N5 • (HCl)
Quantité 1 g
Synonyme 1,3-Diaminoguanidine Monohydrochloride, Carbonimidic Dihydrazide Monohydrochloride
Formule InChI InChI=1S/CH7N5.ClH/c2-1(5-3)6-4;/h3-4H2,(H3,2,5,6);1H
SMILES NNC(NN)=N.Cl
Nom IUPAC cloruro de hidrógeno de hidrazinacarboximidahidrazida
Poids moléculaire (g/mol) 125.56
Poids de la formule 125.05