Learn More
N,N'-Dibenzyl-1,3-diaminopropane, TRC
Code produit 30349974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30349974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30349974 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4171305G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Dibenzyl-1,3-diaminopropane
CAS 10239-34-6
Formule moléculaire C17H22N2
Quantité 5 g
Synonyme N1,N3-Dibenzylpropane-1,3-diamine, N,N'-Bis(phenylmethyl)-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propanediamine, N,N'-Dibenzyl-1,3-propylenediamine, N,N'-Dibenzyltrimethylenediamine
Formule InChI InChI=1S/C17H22N2/c1-3-8-16(9-4-1)14-18-12-7-13-19-15-17-10-5-2-6-11-17/h1-6,8-11,18-19H,7,12-15H2
SMILES C(CNCc1ccccc1)CNCc2ccccc2
Nom IUPAC N,N'-dibenzylpropane-1,3-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 254.37
Poids de la formule 254.1783