Learn More
N,N-Dibenzylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494767 100 g 100g
15484767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32091.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 91-73-6 | C20H19N | 273.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-73-6
Formule moléculaire C20H19N
Poids moléculaire (g/mol) 273.38
Numéro MDL MFCD00022015
Clé InChI ISGXOWLMGOPVPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzylaniline, n-phenyldibenzylamine, aniline, n,n-dibenzyl, benzenemethanamine, n-phenyl-n-phenylmethyl, dibenzylamine, n-phenyl, benzenamine, n,n-bis phenylmethyl, dibenzylaniline, n,n-bis phenylmethyl, dibenzylanilin, bisbenzylphenylamine, aniline, dibenzyl
CID PubChem 66681
Nom IUPAC N,N-dibenzylaniline
SMILES C(N(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dibenzylaniline
Point de fusion 69°C to 71°C
Point d’ébullition 180°C (1 mmHg)
Quantité 100 g
Poids de la formule 273.37
Pourcentage de pureté 99%