Learn More
N,N’-Dibenzyléthylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352206 25 g 25g
11362206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03540.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 140-28-3 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
N,N'-Dibenzylethylenediamine is an intermediate of cephalosporin and penicillin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N′-Dibenzyléthylènediamine est un intermédiaire de céphalosporine et de pénicilline.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-28-3
Formule moléculaire C16H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 240.35
Numéro MDL MFCD00004771
Clé InChI JUHORIMYRDESRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-dibenzylethylenediamine, benzathine, dbed, benzatin, n1,n2-dibenzylethane-1,2-diamine, 1,2-bis benzylamino ethane, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis phenylmethyl, usaf do-53, unii-c659vz7p7t, ethylenediamine, n,n'-dibenzyl
CID PubChem 8793
ChEBI CHEBI:51344
Nom IUPAC N,N’-dibenzyléthane-1,2-diamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCCNCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Dibenzylethylenediamine
Point de fusion 23°C to 25°C
Densité 1.025
Point d’ébullition 184°C to 186°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule linéaire C6H5CH2NHCH2CH2NHCH2C6H5
Indice de réfraction 1.565
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 786668
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,1064
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 240.35
Pourcentage de pureté 97%