Learn More
Diacétate de N, N’-dibenzylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11304865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11304865 25 g 25g
11314865 100 g 100g
11324865 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11304865 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17974.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 122-75-8 | C20H28N2O4 | 360.454 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-75-8
Formule moléculaire C20H28N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 360.454
Numéro MDL MFCD00040588
Clé InChI MTRNNCLQPVCDLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-dibenzylethylenediamine diacetate, n1,n2-dibenzylethane-1,2-diamine diacetate, n,n'-dibenzyl ethylenediamine diacetate, benzathine diacetate, dbed diacetate, unii-x18b8x2c22, n,n'-dibenzylethylenediammonium di acetate, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis phenylmethyl-, diacetate, bis acetic acid ; benzathine, 1,2-di benzylamino ethane diacetate
CID PubChem 31228
Nom IUPAC Acide acétique ; N,N’-dibenzyléthane-1,2-diamine
SMILES CC(=O)O.CC(=O)O.C1=CC=C(C=C1)CNCCNCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate
Point de fusion 117°C to 118°C
Quantité 25 g
Beilstein 3781362
Merck Index 14,1064
Poids de la formule 360.46
Pourcentage de pureté 99%