Learn More
N,N-Dibenzylhydroxylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440607 100 g 100g
11420607 5 g 5g
11430607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22447.22
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 621-07-8 | C14H15NO | 213.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-07-8
Formule moléculaire C14H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 213.28
Numéro MDL MFCD00004772
Clé InChI GXELTROTKVKZBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzylhydroxylamine, n,n-dibenzylhydroxyamine, benzenemethanamine, n-hydroxy-n-phenylmethyl, hydroxylamine, n,n-dibenzyl, bisbenzylhydroxylamine, n-benzyl-n-hydroxy-1-phenylmethanamine, acmc-1bivc, n.n-dibenzylhydroxylamine, maybridge3_004477, hydroxylamine,n-dibenzyl
CID PubChem 69297
Nom IUPAC N,N-dibenzylhydroxylamine
SMILES ON(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dibenzylhydroxylamine
Point de fusion 120°C to 125°C
Quantité 100 g
Beilstein 978234
Poids de la formule 213.28
Pourcentage de pureté 98%