Learn More
N,N-dibenzyloxycarbonyl-S,O,O-tribenzyl-L-γ-glutamyl-L-cystéinyl-L-lysine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dibenzyloxycarbonyl-S,O,O-tri-benzyl-L-gamma-glutamyl-L-cysteinyl-L-lysine |
| CAS | 1356930-78-3 |
| Formule moléculaire | C51H56N4O10S |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | N,N-Dibenzyloxycarbonyl-S,O,O-Tri-Benzyl-L--Glutamyl-L-Cysteinyl-L-Lysine |
| Formule InChI | InChI=1S/C51H56N4O10S/c56-46(30-29-44(49(59)63-33-39-20-8-2-9-21-39)55-51(61)65-35-41-24-12-4-13-25-41)53-45(37-66-36-42-26-14-5-15-27-42)47(57)54-43(48(58)62-32-38-18-6-1-7-19-38)28-16-17-31-52-50(60)64-34-40-22-10-3-11-23-40/h1-15,18-27,43-45H,16-17,28-37H2,(H,52,60)(H,53,56)(H,54,57)(H,55,61)/t43-,44-,45-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2)N[C@@H](CSCc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc4ccccc4)C(=O)OCc5ccccc5 |
| Nom IUPAC | (2S)-2-[[(2R)-3-bencilsulfanil-2-[[(4S)-5-oxo-5-fenilmetoxi-4-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoil]amino]propanoil]amino]-6-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoato de bencilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 917.08 |
| Poids de la formule | 916.3717 |