Learn More
N,N-dibutyl-7-nitro-4-benzofurazanamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dibutyl-7-nitro-4-benzofurazanamine |
| CAS | 74400-49-0 |
| Formule moléculaire | C14H20N4O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | N,N-Dibutyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H20N4O3/c1-3-5-9-17(10-6-4-2)11-7-8-12(18(19)20)14-13(11)15-21-16-14/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCN(CCCC)c1ccc(c2nonc12)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | N,N-dibutyl-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 292.33 |
| Poids de la formule | 292.1535 |