Learn More
N,N-nibutylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383017 5 g 5g
11393017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13390.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 613-29-6 | C14H23N | 205.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-29-6
Formule moléculaire C14H23N
Poids moléculaire (g/mol) 205.35
Numéro MDL MFCD00035799
Clé InChI FZPXKEPZZOEPGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylaniline, dibutylaniline, aniline, n,n-dibutyl, dibutyl-phenyl-amine, dibutylphenylamine, n,n-dibutyl aniline, n-phenyldibutylamine, n,n-dibutylbenzenamine, dibutylamine, n-phenyl
CID PubChem 61154
Nom IUPAC N,N-dibutylaniline
SMILES CCCCN(CCCC)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dibutylaniline
Densité 0.906
Point d’ébullition 269°C to 270°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.518
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2210422
Poids de la formule 205.35
Pourcentage de pureté 97%