Learn More
N,N-nibutylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393017 25 g 25g
11383017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13390.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 613-29-6 | C14H23N | 205.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-29-6
Formule moléculaire C14H23N
Poids moléculaire (g/mol) 205.35
Numéro MDL MFCD00035799
Clé InChI FZPXKEPZZOEPGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylaniline, dibutylaniline, aniline, n,n-dibutyl, dibutyl-phenyl-amine, dibutylphenylamine, n,n-dibutyl aniline, n-phenyldibutylamine, n,n-dibutylbenzenamine, dibutylamine, n-phenyl
CID PubChem 61154
Nom IUPAC N,N-dibutylaniline
SMILES CCCCN(CCCC)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dibutylaniline
Point d’ébullition 269°C to 270°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2210422
Poids de la formule 205.35
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dibutylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dibutylaniline