Learn More
N,N-Dibutylformamide, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10214380 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10214380 500 mL Flacon en verre 500mL
10204380 10 mL Flacon en verre 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10214380 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112985000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    654.00€ / 500mL
    Économisez 61.00€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 761-65-9 | Molecular Formula: C9H19NO | Molecular Weight: 157.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 761-65-9
Formule moléculaire C9H19NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.26
Numéro MDL MFCD00003289
Clé InChI NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibutylformamide, formamide, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylformamide, formamide, n,n-di-n-butyl, dibutylamid kyseliny mravenci, dibutylamid kyseliny mravenci czech, formamide, dibutyl, n-formyldibutylamine, formamide,n-dibutyl, n,n-di-butylformamide
CID PubChem 12975
Nom IUPAC N,N-dibutylformamide
SMILES CCCCN(CCCC)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dibutylformamide
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 120.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 100°C
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCON[(CH2)3CH3]2
Indice de réfraction 1.4430 to 1.4450
Quantité 500 mL
Beilstein 03,443F
Gravité spécifique 0.86
Poids de la formule 157.26
Pourcentage de pureté 99+%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement