Learn More
N,N-Dicyclohexyl-3-méthylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15496058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496058 1 g 1g
15406068 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59678.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 349090-11-5
Formule moléculaire C20H29NO
Poids moléculaire (g/mol) 299.458
Numéro MDL MFCD00594221
Clé InChI YXPMPPOIMVVDFJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 4068782
Nom IUPAC N,N-dicyclohexyl-3-méthylbenzamide
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dicyclohexyl-3-methylbenzamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 299.46
Pourcentage de pureté 97%