Learn More
N,N’-Dicyclohexylcarbodiimide, solution à 1 M dans le dichlorométhane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N, N'-Dicyclohexylcarbodiimide |
| CAS | 538-75-0, 75-09-2 |
| % min. CAS | 15.81, 81.7 |
| % max. CAS | 18.3, 84.19 |
| Couleur | Blanc à marron |
| Densité | 1.2400g/mL |
| Point d’éclair | 87°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
| Formule moléculaire | C13H22N2 |
| Afficher plus |