Learn More
N,N’-Dicyclohexylcarbodiimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454413 25 g 25g
11464413 100 g 100g
11474413 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454413 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10973.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 538-75-0 | C13H22N2 | 206.333 g/mol
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide is a carboxyl activating reagent used in peptide synthesis. It acts as a dehydrating agent for the preparation of amides, ketones and nitriles. It is involved in the preparation of esters by reacting tertiary alcohols with carboxylic acid. It is utilized for the stereo chemical inversion of secondary alcohols by forming formyl ester followed by saponification. It is associated with dimethyl sulfoxide and used in Pfitzner-Moffatt oxidation to convert alcohols into aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N′-Diccyclohexylcarbodiimide est un réactif d’activation carboxylique utilisé dans la synthèse des peptides. Il agit comme agent déshydratant pour la préparation d’amides, de cétones et de nitriles. Il est impliqué dans la préparation des esters en faisant réagir les alcools tertiaires avec de l’acide carboxylique. Il est utilisé pour l’inversion chimique stéréophonique des alcools secondaires en formant un ester formyle suivi de la saponification. Il est associé au diméthylsulfoxyde et utilisé dans l’oxydation de Pfitzner-Moffatt pour convertir les alcools en aldéhydes et cétones.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, le chloroforme, le dichlorométhane, l’acétonitrile, le tétrahydrofurane et le diméthylformamide. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 538-75-0
Formule moléculaire C13H22N2
Poids moléculaire (g/mol) 206.333
Numéro MDL MFCD00011659
Clé InChI QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
CID PubChem 10868
ChEBI CHEBI:53090
Nom IUPAC N,N’-dicyclohexylméthanediimine
SMILES C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
Point de fusion 33°C to 36°C
Point d’ébullition 154°C to 156°C (11 mmHg)
Point d’éclair 138°C (280°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 610662
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3096
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,chloroform,dichloromethane,acetonitrile,tetrahydrofuran and dimethylformamide. Insoluble in water.
Poids de la formule 206.33
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicyclohexylcarbodiimide