Learn More
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide |
| CAS | 538-75-0 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C13 H22 N2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide, Bis(cyclohexyl)carbodiimide, DCC, DCCD, DCCI, Dicyclohexylcarbodiimide, N,N’-Methanetetraylbis[cyclohexanamine], NSC 30022, NSC 53373, NSC 57182 |
| SMILES | C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.33 |
| Poids de la formule | 206.1783 |
| Pourcentage de pureté | >95 |