Learn More
N,N-Dicyclohexylméthylamine, TRC
Code produit 30386354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386354 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386354 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD438510100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dicyclohexylmethylamine
CAS 7560-83-0
Formule moléculaire C13 H25 N
Quantité 100 g
Synonyme Cyclohexanamine, N-cyclohexyl-N-methyl-, Dicyclohexylamine, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine, D 0820, Dicyclohexyl(methyl)amine, Methyldicyclohexylamine, N,N-Dicyclohexyl-N-methylamine, N,N-Dicyclohexylmethylamine, N,N'-Dicycl
Formule InChI InChI=1S/C13H25N/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h12-13H,2-11H2,1H3
SMILES CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Nom IUPAC La N-cyclohexyl-N-méthylcyclohexanamine
Poids moléculaire (g/mol) 195.344
Poids de la formule 195.199