Learn More
N,N-Dicyclohexylméthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dicyclohexylmethylamine |
| CAS | 7560-83-0 |
| Formule moléculaire | C13 H25 N |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Cyclohexanamine, N-cyclohexyl-N-methyl-, Dicyclohexylamine, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine, D 0820, Dicyclohexyl(methyl)amine, Methyldicyclohexylamine, N,N-Dicyclohexyl-N-methylamine, N,N-Dicyclohexylmethylamine, N,N'-Dicycl |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H25N/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h12-13H,2-11H2,1H3 |
| SMILES | CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2 |
| Nom IUPAC | La N-cyclohexyl-N-méthylcyclohexanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.344 |
| Poids de la formule | 195.199 |