Learn More
N,N-DidéméthylN,N-diéthyle Benzydamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | 1-Benzyl-3-(3-Diethylamino-Propoxy)-1H-Indazole |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H27N3O/c1-3-23(4-2)15-10-16-25-21-19-13-8-9-14-20(19)24(22-21)17-18-11-6-5-7-12-18/h5-9,11-14H,3-4,10,15-17H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 337.2154 |
| Pourcentage de pureté | >95% |