Learn More
N,N-Didesméthyl Diltiazème Chlorhydrate, TRC
Code produit 30372588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30372588 10 mg
30380405 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30372588 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44105010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116050-35-2
Formule moléculaire C20H23ClN2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 422.93
Synonyme (2S-cis)-3-(Acetyloxy)-5-(2-aminoethyl)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Monohydrochloride, (2S,3S)-N,N-Didemethyldiltiazem Hydrochloride
SMILES CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Didesmethyl Diltiazem Hydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H22N2O4S.ClH/c1-13(23)26-18-19(14-7-9-15(25-2)10-8-14)27-17-6-4-3-5-16(17)22(12-11-21)20(18)24;/h3-10,18-19H,11-12,21H2,1-2H3;1H/t18-,19+;/m1./s1
Poids de la formule 422.1067