Learn More
N,N-diéthyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10752284 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10752284 25 g Flacon en verre 25g
10435095 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10752284 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389210250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 309-88-6 | C7H11F6N | 223.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 309-88-6
Formule moléculaire C7H11F6N
Poids moléculaire (g/mol) 223.16
Numéro MDL MFCD00054683
Clé InChI BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, n,n-diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-diethylaminopropane, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, ishikawa s reagent, acmc-20ak9c, ishikawa's reagant
CID PubChem 136149
Nom IUPAC N,N-diéthyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane-1-amine
SMILES CCN(CC)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2300g/mL
Point d’éclair 40°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90% (Sum of two isomers) Approximate composition (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CH2)2NCH2F2CHFCF3
Quantité 25 g
Merck Index 15, 5153
Gravité spécifique 1.23
Poids de la formule 223.16
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.