Learn More
N,N-Diéthyl-1,3-propanediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363297 100 mL 100mL
11373297 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13888.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 104-78-9 | C7H18N2 | 130.24 g/mol
3-Diethylaminopropylamine is used as a solvent, extraction agents and organic synthesis intermediates, dyes, pigments, surface active agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Diethylaminopropylamine is used as a solvent, extraction agents and organic synthesis intermediates, dyes, pigments, surface active agent.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-78-9
Formule moléculaire C7H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 130.24
Numéro MDL MFCD00008218
Clé InChI QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-diethylaminopropylamine, 3-diethylamino propylamine, n,n-diethyl-1,3-propanediamine, 3-aminopropyl diethylamine, n1,n1-diethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n-diethyl, diethylaminotrimethylenamine, n,n-diethyl-1,3-diaminopropane, 1-diethylamino propylamine-3, n-3-diethylaminopropyl amine
CID PubChem 61011
Nom IUPAC N’,N’-diéthylpropane-1,3-diamine
SMILES CCN(CC)CCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diethyl-1,3-propanediamine
Point de fusion -60°C
Point d’ébullition 168°C to 171°C
Point d’éclair 51°C (124°F)
Formule linéaire (CH3CH2)2N(CH2)3NH2
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2684
Beilstein 741879
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 99%