Learn More
N,N-Diéthyl-1,4-butanediamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489410
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489410 5 g 5g
11479410 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489410 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50278.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27431-62-5 | C8H20N2 | 144.262 g/mol
N,N-Diethyl-1,4-butanediamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-Diéthyl-1,4-butanediamine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27431-62-5
Formule moléculaire C8H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.262
Numéro MDL MFCD00014836
Clé InChI JILXUIANNUALRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobutyl diethylamine, 4-diethylaminobutylamine, 4-diethylamino butylamine, n1,n1-diethylbutane-1,4-diamine, n,n-diethylbutane-1,4-diamine, n,n-diethyl-1,4-butanediamine, n 1 ,n 4-diethylputrescine, 1,4-butanediamine, n,n-diethyl, diethylaminobutylamine, acmc-1cneh
CID PubChem 117976
Nom IUPAC N’,N’-diéthylbutane-1,4-diamine
SMILES CCN(CC)CCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diethyl-1,4-butanediamine
Densité 0.83
Point d’ébullition 72°C to 24°C (10 mmHg)
Formule linéaire (CH3CH2)2NCH2CH2CH2CH2NH2
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 144.26
Pourcentage de pureté 96%