Learn More
N,N-diéthyl-2,2,2-trifluoroacétamide, 97 %, Thermo Scientific™™
Code produit 11445550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445550 5 g -
11435550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445550 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25829.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 360-92-9
Formule moléculaire C6H10F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 169.147
Numéro MDL MFCD00192034
Clé InChI CODXZFSZJFCVBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diethyltrifluoroacetamide, acetamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoro, acmc-1cmeq, diethyl trifluoroacetamide, n,n-diethyltrifluoro-acetamide, trifluoroacetic acid diethylamide, n,n-diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide, n,n-diethyl-2,2,2-tris fluoranyl ethanamide
CID PubChem 225443
Nom IUPAC N,N-diéthyl-2,2,2-trifluoroacétamide
SMILES CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Densité 1.142
Point d’ébullition 157°C to 160°C
Point d’éclair 43°C (110°F)
Indice de réfraction 1.38
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 169.15
Pourcentage de pureté 97%