Learn More
N,N-diéthyl-2,2,2-trifluoroacétamide, TRC
Code produit 30380621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380621 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380621 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD679295500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
CAS 360-92-9
Formule moléculaire C6H10F3NO
Quantité 500 mg
Synonyme N,N-Diethyltrifluoroacetamide, NSC 14815, Trifluoroacetyl Diethylamine
Formule InChI InChI=1S/C6H10F3NO/c1-3-10(4-2)5(11)6(7,8)9/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)C(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC N,N-diéthyl-2,2,2-trifluoroacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 169.14
Poids de la formule 169.0714