Learn More
N,N-diéthyl-2,3,3,3-tétrafluoropropionamide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15419049
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15419049 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15419049 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16739.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 392-63-2 | C7H11F4NO | 201.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
CAS 392-63-2
Densité 1.228
Point d’ébullition 58°C (5 mmHg)
Formule moléculaire C7H11F4NO
Formule linéaire CF3CHFCON(CH2CH3)2
Indice de réfraction 1.392
Numéro MDL MFCD00069160
Quantité 25 g
Beilstein 1780406
Synonyme n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide, acmc-20ak99, n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropanamid, n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropioamide, n,n-diethyl-2,2,3,3-tetrafluoro-propionamide, propanamide,n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrafluoro, n,n-diethyl-2,3,3,3-tetrakis fluoranyl propanamide
Clé InChI OIZFBXRWENZGCS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)C(=O)C(F)(F)C(F)F
Nom IUPAC N,N-diéthyl-2,2,3,3-tétrafluoropropanamide
Poids moléculaire (g/mol) 201.17
CID PubChem 2774042
Poids de la formule 201.16
Pourcentage de pureté 95%