Learn More
N,N-diéthyl-3-méthyl-d3-benzamide-2,4,5,6-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DEET D7 (methyl D3 phenyl D4) |
| CAS | 1219799-37-7 |
| Formule moléculaire | C12 2H7 H10 N O |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | N,N-Diethyl-2,4,5,6-tetradeuterio-3-trideuteriomethylbenzamide, DEET D7 (methyl D3 phenyl D4), DEET D7 (methyl D3 benzeneamide D4), Diethyltoluamide-d7 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3/i3D3,6D,7D,8D,9D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)N(CC)CC)c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 2,3,4,6-tétradeutéro-N,N-diéthyl-5-(triduutérométhyl)benzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 198.31 |
| Poids de la formule | 198.175 |