Learn More
N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11418097 100 g 100g
11428097 500 g 500g
11438097 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17486.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 134-62-3 | C12H17NO | 191.274 g/mol
It is the most common ingredient in insect repellants and is believed to work as such in that mosquitoes intensely dislike its smell. Deet is also an effective solvent and may dissolve plastics, rayon, spandex, other synthetic fabrics and painted or varnished surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est l’ingrédient le plus courant dans les répulsifs d’insectes. Son action semble avérée puisque son odeur est particulièrement désagréable pour les moustiques. Le DEET est également un solvant efficace pouvant dissoudre les plastiques, la rayonne, le spandex, d’autres tissus synthétiques et les surfaces peintes ou vernies.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Tenir à l’écart des puissants agents oxydants, des acides forts, des bases fortes, des puissants agents réducteurs. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-62-3
Formule moléculaire C12H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.274
Numéro MDL MFCD00009046
Clé InChI MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme deet, n,n-diethyl-m-toluamide, diethyltoluamide, dieltamid, metadelphene, flypel, delphene, deta, detamide, autan
CID PubChem 4284
ChEBI CHEBI:7071
Nom IUPAC N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC=C1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
Densité 0.997
Point d’ébullition 110°C to 112°C (1 mmHg)
Point d’éclair 145°C (293°F)
Indice de réfraction 1.523
Quantité 100 g
Beilstein 2046711
Merck Index 14,2856
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 191.27
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diethyl-m-toluamide