Learn More
N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11438097
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11438097 2500 g 2500g
11418097 100 g 100g
11428097 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11438097 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17486.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.88€
    245.65€ / 2500g
    Économisez 54.23€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 134-62-3 | C12H17NO | 191.274 g/mol
It is the most common ingredient in insect repellants and is believed to work as such in that mosquitoes intensely dislike its smell. Deet is also an effective solvent and may dissolve plastics, rayon, spandex, other synthetic fabrics and painted or varnished surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est l’ingrédient le plus courant dans les répulsifs d’insectes. Son action semble avérée puisque son odeur est particulièrement désagréable pour les moustiques. Le DEET est également un solvant efficace pouvant dissoudre les plastiques, la rayonne, le spandex, d’autres tissus synthétiques et les surfaces peintes ou vernies.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Tenir à l’écart des puissants agents oxydants, des acides forts, des bases fortes, des puissants agents réducteurs. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 134-62-3
Formule moléculaire C12H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.274
Numéro MDL MFCD00009046
Clé InChI MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme deet, n,n-diethyl-m-toluamide, diethyltoluamide, dieltamid, metadelphene, flypel, delphene, deta, detamide, autan
CID PubChem 4284
ChEBI CHEBI:7071
Nom IUPAC N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC=C1)C
Specifications
Nom chimique ou matériau N,N-Diethyl-3-methylbenzamide
Densité 0.997
Point d’ébullition 110°C to 112°C (1 mmHg)
Point d’éclair 145°C (293°F)
Indice de réfraction 1.523
Quantité 2500 g
Beilstein 2046711
Merck Index 14,2856
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 191.27
Pourcentage de pureté 97%