Learn More
N,N-Diéthyl-4-méthylbenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Diethyl-4-methylbenzenesulfonamide |
| Point de fusion | 60°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 227.32 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Cristalline |