Learn More
N,N-diéthyl-m-toluamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10458640 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10458640 500 g Flacon en verre 500g
10755181 100 g Flacon en verre 100g
10217003 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10458640 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114575000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.80€
    74.65€ / 500g
    Économisez 13.15€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 134-62-3 | C12H17NO | 191.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134-62-3
Formule moléculaire C12H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.27
Numéro MDL MFCD00009046
Clé InChI MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme deet, n,n-diethyl-m-toluamide, diethyltoluamide, dieltamid, metadelphene, flypel, delphene, deta, detamide, autan
CID PubChem 4284
ChEBI CHEBI:7071
Nom IUPAC N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CC(=CC=C1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Diethyl-m-toluamide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.9955g/mL
Point d’ébullition 111°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 155°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CON(C2H5)2
Indice de réfraction 1.5200 to 1.524
Quantité 500 g
Beilstein 09, II, 325
Merck Index 15, 2859
Gravité spécifique 0.9955
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,diethyl ether,,benzene
Viscosité 13.3 mPa.s (30°C)
Poids de la formule 191.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Diethyl-m-toluamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.