Learn More
Fluorure de N,N-diéthyl-N-méthyl-N-(2-méthoxyéthyl)ammonium imidodisulfuryle, TRC
Code produit 30373466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30373466 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30373466 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD67908010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N,N-Diethyl-N-methyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium Imidodisulfuryl Fluoride
CAS 1079129-48-8
Formule moléculaire C8 H20 N O . F2 N O4 S2
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H20NO.F2NO4S2/c1-5-9(3,6-2)7-8-10-4;1-8(4,5)3-9(2,6)7/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CC[N+](C)(CC)CCOC.FS(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)F
Nom IUPAC bis(fluorosulfonil)azanida; dietil-(2-metoxietil)-metilazanio
Poids moléculaire (g/mol) 326.382
Poids de la formule 326.078