Learn More
N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine , 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493418 1000 g 1000g
11403428 50 g 50g
11413428 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17832.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6283-63-2 | C10H18N2O4S | 262.324 g/mol
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate is used for the spectrophotometric determination of drugs such as salbutamol sulphate, ritodrine hydrochloride and isoxsuprine hydrochloride containing phenolic group. It is also used in the analysis of drugs like dapsone hydrochloride, sulfamethoxazole and sulfadiazine containing aromatic amino group. Further, it is used as a color developer and film developer in photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine est utilisé pour la détermination spectrophotométrique de médicaments tels que le sulfate de salbutamol, le chlorhydrate de ritodrine et le chlorhydrate d’Isoxsuprine contenant le groupe phénolique. Il est également utilisé dans l’analyse de médicaments tels que le chlorhydrate de dapsone, le sulfaméthoxazole et la sulfadiazine contenant un groupe aminé aromatique. De plus, il est utilisé comme développeur de couleurs et développeur de films en photographie.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6283-63-2
Formule moléculaire C10H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 262.324
Numéro MDL MFCD00012993
Clé InChI AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 4-amino-n,n-diethylaniline sulfate, diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, unii-usp19t3gda, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine sulfate, p-phenylenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1
CID PubChem 80166
Nom IUPAC 4-N,4-N-diéthylbenzène-1,4-diamine;acide sulfurique
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate
Point de fusion 183°C to 188°C
Quantité 1000 g
Beilstein 4219768
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 262.33
Pourcentage de pureté 97%