Learn More
Sulfate de N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10197133 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10197133 50 g Flacon en verre 50g
10157183 250 g Flacon en verre 250g
10085053 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10197133 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 395000500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.60€
    29.65€ / 50g
    Économisez 5.95€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Sulfate de N,N-diéthyle-p-phénylènediamine, 99 %, C10H16N2.H2SO4, numéro CAS-6283-63-2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6283-63-2
Formule moléculaire C10H16N2·H2SO4
Poids moléculaire (g/mol) 262.33
Numéro MDL MFCD00012993
Clé InChI AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-diethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 4-amino-n,n-diethylaniline sulfate, diethyl-p-phenylenediamine sulfate, n,n-diethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, unii-usp19t3gda, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1, 1,4-benzenediamine, n,n-diethyl-, sulfate, n,n-diethyl-1,4-benzenediamine sulfate, p-phenylenediamine, n,n-diethyl-, sulfate 1:1
CID PubChem 80166
Nom IUPAC 4-N,4-N-diéthylbenzène-1,4-diamine;acide sulfurique
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 184.0°C to 187.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Poids de la formule 262.33
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux avec grumeaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.