Learn More
N,N-Diéthyle-p-toluamide, TRC
Code produit 30240670
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240670 50 mg 50mg
30240604 250 mg 250mg
30240534 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30240670 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47811550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2728-05-4
Formule moléculaire C12 H17 N O
Poids moléculaire (g/mol) 191.27
Synonyme N,N-Diethyl-4-toluamide
Nom IUPAC N,N-diéthyle-4-méthylbenzamide
SMILES CCN(CC)C(=O)c1ccc(C)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diethyl-4-toluamide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-10(3)7-9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Poids de la formule 191.131