Learn More
N,N-diéthylacétamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495636
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11495636 500 g 500g
11475636 25 g 25g
11485636 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20762.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 685-91-6 | C6H13NO | 115.176 g/mol
N,N-Diethylacetamide was used to investigate the spectroscopic properties ofN,N-diethyl-2-[(4-substituted)phenylsulfinyl] acetamides. It is commonly used as drug solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
On a utilisé le N,N-diéthylacétamide pour étudier les propriétés spectroscopiques des acétamides de N,N-diéthyl-2-[(4-substitué)phénylsulfinyl]. Il est couramment utilisé comme solvant pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 685-91-6
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD00009047
Clé InChI AJFDBNQQDYLMJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylacetamide, acetamide, n,n-diethyl, n-acetyldiethylamine, unii-6yo81d7st6, n,n-diaethylacetamid german, n,n-diethyl-acetamide, acetic acid, amide, n,n-diethyl, acetamide,n,n-diethyl, n,n-diaethylacetamid, n,n-diethylacetoamide
CID PubChem 12703
Nom IUPAC N,N-diéthylacétamide
SMILES CCN(CC)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diethylacetamide
Densité 0.92
Point d’ébullition 182°C to 186°C
Point d’éclair 76°C (169°F)
Indice de réfraction 1.44
Quantité 500 g
Beilstein 1209428
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 99%