Learn More
N,N-Diéthylacétoacétamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446936 50 g 50g
11456936 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24019.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2235-46-3 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2235-46-3
Formule moléculaire C8H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.213
Numéro MDL MFCD00026728
Clé InChI NTMXFHGYWJIAAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diethylacetoacetamide, n,n-diethyl-3-oxobutyramide, diethylacetoacetamide, butanamide, n,n-diethyl-3-oxo, acetoacetamide, n,n-diethyl, 1-diethylcarbamoyl-2-propanone, n,n-diethylacetylacetamide, acetoacetdiethylamide, diethylamid kyseliny acetoctove, diethylamid kyseliny acetoctove czech
CID PubChem 16699
Nom IUPAC N,N-diéthyl-3-oxobutanamide
SMILES CCN(CC)C(=O)CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diethylacetoacetamide
Point de fusion <-73°C
Densité 0.99
Point d’ébullition 213°C to 218°C
Point d’éclair 94°C (201°F)
Indice de réfraction 1.472
Quantité 50 g
Beilstein 636486
Poids de la formule 157.2
Pourcentage de pureté 97%