Learn More
N,N-Diéthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433204 10,000 mL 10000mL
11413204 500 mL 500mL
11423204 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433204 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10560.0D
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 91-66-7 | C10H15N | 149.24 g/mol
N,N-Diethylaniline is used as an intermediate in pharmaceuticals, dyes and other chemicals. It acts as a reaction catalyst. Its complex, diethylaniline borane is used as a reducing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-Diéthylaniline est utilisée comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques, les colorants et autres produits chimiques. Elle agit comme catalyseur de réaction. Son borane complexe de diéthylaniline est utilisé comme agent réducteur dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et de l’acétone. Légèrement miscible avec le chloroforme, l’alcool et l’éther.      
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.                  .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-66-7
Formule moléculaire C10H15N
Poids moléculaire (g/mol) 149.24
Numéro MDL MFCD00009042,MFCD31699978
Clé InChI GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylaniline, n,n-diethylanilin, diethylphenylamine, benzenamine, n,n-diethyl, n,n-diethyl aniline, diaethylanilin, phenyldiethylamine, aniline, n,n-diethyl, n,n-diethylaminobenzene, n-phenyldiethylamine
CID PubChem 7061
Nom IUPAC N,N-diéthylaniline
SMILES CCN(CC)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diethylaniline
Point de fusion -38°C
Densité 0.936
Point d’ébullition 215°C to 216°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.542
Quantité 10,000 mL
Numéro UN UN2432
Beilstein 742483
Merck Index 14,3114
Informations sur la solubilité Miscible with water and acetone. Slightly miscible with chloroform,alcohol and ether.
Poids de la formule 149.24
Pourcentage de pureté 99%