Learn More
N,N-diéthylaniline, TRC
Code produit 30385766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385766 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385766 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD443520100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Diethylaniline
CAS 91-66-7
Formule moléculaire C10 H15 N
Quantité 100 g
Synonyme Aniline, N,N-diethyl- (8CI), N,N-Diethylbenzenamine, (Diethylamino)benzene, DEA, Diethylaniline, Diethylphenylamine, N,N-Diethylaminobenzene, N,N-Diethylaniline, N-Phenyldiethylamine, NL 64-10P, NSC 7205
Formule InChI InChI=1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)c1ccccc1
Nom IUPAC N,N-diéthylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 149.23
Poids de la formule 149.1204