Learn More
N,N-diéthylaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Diethylaniline |
| CAS | 91-66-7 |
| Formule moléculaire | C10 H15 N |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Aniline, N,N-diethyl- (8CI), N,N-Diethylbenzenamine, (Diethylamino)benzene, DEA, Diethylaniline, Diethylphenylamine, N,N-Diethylaminobenzene, N,N-Diethylaniline, N-Phenyldiethylamine, NL 64-10P, NSC 7205 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | N,N-diéthylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 149.23 |
| Poids de la formule | 149.1204 |