Learn More
N,N,-diéthylchloroacétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10246151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10246151 5 g Flacon en verre 5g
10301104 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10246151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 351850050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 2315-36-8 | C6H12ClNO | 149.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2315-36-8
Formule moléculaire C6H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 149.62
Numéro MDL MFCD00000928
Clé InChI CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diethylchloroacetamide, cdea, acetamide, 2-chloro-n,n-diethyl, n,n-diethyl-2-chloroacetamide, n-chloroacetyldiethylamine, caswell no. 333g, diethylamid kyseliny chloroctove, alpha-chloro-n,n-diethylacetamide, .alpha.-chloro-n,n-diethylacetamide, n,n,-diethylchloroacetamide
CID PubChem 16844
Nom IUPAC 2-chloro-N,N-diéthylacétamide
SMILES CCN(CC)C(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N, -Diethylchloroacetamide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0890g/mL
Point d’ébullition 121°C to 122°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4690 to 1.471
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.089
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Poids de la formule 149.62
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide ou solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N,-Diethylchloroacetamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.