Learn More
N,N-Diéthyléthanol-1,1,2,2-d4-amine, DNA
Code produit 30325677
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
Conditionnement:
0.10g
0.25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30325677 0.25 g 0.25g
30317367 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30325677 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND77160.25G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discovery plus de 4 000 composés deutérins de haute qualité, expédiés directement depuis le stock pour la vitesse de traitement. Nous proposons de nombreux IPA uniques, notamment les ingrédients pharmaceutiques actifs, les nitrosoamines, les acides aminés, les stéroïdes, les gaz, les champignons et les acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Diethylamino)ethanol-1,1,2,2-D4
CAS 2733149-33-0
Formule moléculaire C6 D4 H11 N O
Quantité 0.25 g
Synonyme N,N-Diethylethanol-1,1,2,2-d4-amine, 2-(Diethylamino)ethanol-1,1,2,2-d4, 2-(Diethylamino)ethanol-1,1,2,2-D4
Formule InChI InChI=1 S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])N(CC)CC
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétradeutéro-2-(diéthylamino)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 121.214
Poids de la formule 121.14 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity