Learn More
N,N-diéthyléthanolamine (2-diéthylaminoéthanol), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Diethylamino)ethanol |
| CAS | 100-37-8 |
| Formule moléculaire | C6 H15 N O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-(Diethylamino)ethanol, (2-Hydroxyethyl)diethylamine, (Diethylamino)ethanol, 2-(Diethylamino)ethyl alcohol, 2-(N,N-Diethyl)ethanolamine, 2-(N,N-Diethylamino)ethanol, 2-Hydroxytriethylamine, A 22, A 22 (amine), Amino Alcohol 2A, DEAE, DEEA, Diethyl(2-hydroxyethyl)amine, Diethyl(β-hydroxyethyl)amine, Diethylethanolamine, Diethylmonoethanolamine, MKS, N,N-Diethyl(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethyl-2-aminoethanol, N,N-Diethylethanolamine, N,N-Diethylmonoethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)diethylamine, NSC 8759, Pennad 150, β-(Diethylamino)ethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCO |
| Nom IUPAC | 2-(diéthylamino)éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 117.19 |
| Poids de la formule | 117.1154 |