Code produit 13458308
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
13458308
10 L
Récipient en plastique
10L
10050880
1 L
Flacon en verre
1L
10236523
2.5 L
Flacon en verre
2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit
13458308
Fournisseur
Thermo Scientific Acros
Code fournisseur
114330100
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS
100-37-8
Numéro MDL
MFCD00002850
Clé InChI
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme
2-diethylamino ethanol, n,n-diethylethanolamine, diethylaminoethanol, deae, diethylethanolamine, diethylamino ethanol, ethanol, 2-diethylamino, n,n-diethyl-2-aminoethanol, 2-hydroxyethyl diethylamine, diethyl 2-hydroxyethyl amine
CID PubChem
7497
ChEBI
CHEBI:52153
SMILES
CCN(CC)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau
N, N-Diethylethanolamine
Note relative au nom
99%
% min. CAS
98.5
% max. CAS
100.0
Point de fusion
-70.0°C
Couleur
Blanc à jaune
Densité
0.8800g/mL
Point d’ébullition
161.0°C
Point d’éclair
51.5°C
Spectre IR
Authentique
Plage de pourcentage du dosage
99%
Conditionnement
Récipient en plastique
Formule moléculaire
C6H15NO
Formule linéaire
HOCH2 CH2 N(C2 H5 )2
Indice de réfraction
1.4400 to 1.4420
Quantité
10 L
Gravité spécifique
0.88
Informations sur la solubilité
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Nom IUPAC
2-(diéthylamino)éthanol
Poids moléculaire (g/mol)
117.192
Poids de la formule
117.19
Pourcentage de pureté
99%
Forme physique
Poudre cristalline
Afficher plus
Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?