Learn More
N,N-Diéthyléthyléndiamine (2-Diéthylaminoéthylamine), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-diethylethane-1,2-diamine |
| CAS | 100-36-7 |
| Formule moléculaire | C6 H16 N2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | N,N-Diethylethane-1,2-diamine, Tiapride Hydrochloride Imp. C (EP), Metoclopramide Imp. E (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCN |
| Nom IUPAC | N', N'-diéthyléthane-1,2-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.2 |
| Poids de la formule | 116.1313 |